Engangsbeklædning til renrum
Engangsbeklædning er designet og fremstillet af let, robust materiale med lav fnugdannelse, som giver en fremragende kombination af såvel komfort som beskyttelse.
basan tilbyder et komplet sortiment af engangsprodukter til renrum og kontrollerede miljøer, der dækker fra top til tå, herunder beskyttelsesdragter, kitler, hårnet, skåneærmer og støvleovertræk. Passer til alle områder, og fås i steril og usteril version.
Beskyttelsesdragter
Med hætte, med integrerede sokker eller i steriliserbar version.
Kitler
Fremstillet af forskellige materialer, i forskellige længder, med trykknapper eller velcrolukning, med/uden hoftelomme.
Beskyttelsesforklæder
Vi tilbyder beskyttelsesforklæder af Tyvek samt kemoterapibeskyttende eller kemikalieresistente beskyttelsesforklæder.
Hætter
Fås som uvævede hætter, Tyvek-hætter eller kasketter med skygge.
Skægbind
Uvævede skægbind med god barriereevne mod partikler. Åndbare, universalstørrelse.
Ansigtsmasker
Bredt udvalg af modeller: med bindebånd, som bred version, integreret i hårnettet, i to lag, tørklædetype, sterile
Skoovertræk / støvleovertræk
Fås i forskellige materialer, lav, medium, høj eller i ledende version.
Skåneærmer
Fremstillet af Tyvek, LDPE, uvævet eller som kemoterapibeskyttende ærmer.